Learn More
Acide 6-bromo-2-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362887 25 g 25g
11352887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16093.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5773-80-8 | C11H7BrO2 | 251.079 g/mol
Benzimidazole derivatives has been prepared by using ortho-phenyl diamine and 6-bromo-2-naphthoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dérivés du benzimidazole ont été préparés en utilisant de l’orthophénylènediamine et de l’acide 6-bromo-2-naphthoïque.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5773-80-8
Formule moléculaire C11H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 251.079
Numéro MDL MFCD01075720
Clé InChI NPMCAVBMOTZUPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-2-naphtholic aicd, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-2-naphthalene carboxylic acid, 6-bromanylnaphthalene-2-carboxylic acid, pubchem9466, 6-bromo-2-naphthoicacid, ksc269g5d, 6-bromo-2-naphthylacetic acid
CID PubChem 4549852
Nom IUPAC Acide 6-bromonaphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-naphthoic acid
Point de fusion 292°C to 296°C
Quantité 25 g
Beilstein 2328940
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 251.08
Pourcentage de pureté 98%