Learn More
6-bromo-2-naphtol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696324 100 g Flacon en verre 100g
10335930 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696324 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107171000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15231-91-1
Formule moléculaire C10H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 223.07
Numéro MDL MFCD00004081
Clé InChI YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
CID PubChem 27144
ChEBI CHEBI:34466
Nom IUPAC 6-bromonaphtalène-2-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-naphthol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125°C to 130°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC10H6OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 651
Poids de la formule 223.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Bromo-2-naphthol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.