Learn More
6-Bromo--naphthol,2-naphthol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498447 50 g 50g
11488447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18535.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15231-91-1
Formule moléculaire C10H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 223.069
Numéro MDL MFCD00004081
Clé InChI YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
CID PubChem 27144
ChEBI CHEBI:34466
Nom IUPAC 6-bromonaphtalène-2-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-naphthol
Point de fusion 126°C to 129°C
Quantité 50 g
Beilstein 1100270
Poids de la formule 223.08
Pourcentage de pureté 97%