Learn More
6-Bromo-2-naphtol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-2-naphthol |
| CAS | 15231-91-1 |
| Formule moléculaire | C10H7BrO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-naphthol, 2-Hydroxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 6-Bromo-2-naphthalenol, 6-Bromo-2-naphthalinol, 6-Bromo-2-naphthol, 6-Bromo-beta-naphthol, 6-Bromonaphthol, 6-Hydroxy-2-bromonaphthalene, NSC 17563 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6,12H |
| SMILES | Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nom IUPAC | 6-bromonaphtalène-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.07 |
| Poids de la formule | 221.968 |