Learn More
Acide 6-bromo-2-naphtoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-2-napthoic Acid |
| CAS | 5773-80-8 |
| Formule moléculaire | C11H7BrO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (6-Bromonaphthalen-2-yl)acetic Acid, 6-Bromo-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-Bromo-2-naphthylacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nom IUPAC | Acide 6-bromonaphtalène-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.08 |
| Poids de la formule | 249.9629 |