Learn More
Acide 6-bromo-2-naphtoïque, TRC
Code produit 30348404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348404 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348404 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6859302.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-napthoic Acid
CAS 5773-80-8
Formule moléculaire C11H7BrO2
Quantité 2.5 g
Synonyme (6-Bromonaphthalen-2-yl)acetic Acid, 6-Bromo-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-Bromo-2-naphthylacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
Nom IUPAC Acide 6-bromonaphtalène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 251.08
Poids de la formule 249.9629