Learn More
6-bromo-2-tétralone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10754743 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10754743 5 g Flacon en verre 5g
10596051 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10754743 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330770050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 4133-35-1 | C10H9BrO | 225.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4133-35-1
Formule moléculaire C10H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 225.08
Numéro MDL MFCD00239388
Clé InChI BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, bromotetralone, 6-bromo-beta-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 2 1h-naphthalenone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 6-bromo 2-tetralone
CID PubChem 2733553
Nom IUPAC 6-bromo-3,4-dihydro-1H-naphtalène-2-one
SMILES C1CC2=C(CC1=O)C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-tetralone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 76°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 225.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline