Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461730 1 g 1g
11471730 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461730 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27493.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 24036-52-0 | C8H6BrNO2 | 228.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24036-52-0
Formule moléculaire C8H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 228.045
Numéro MDL MFCD00461173
Clé InChI UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-bromo-3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 6-bromo-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo, 6-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, pubchem16746
CID PubChem 16218142
Nom IUPAC 6-bromo-4H-1,4-benzoxazine-3-one
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Point de fusion 220°C to 225°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.04
Pourcentage de pureté 95%