Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H )-un, TRC
Code produit 30330611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330611 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330611 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6803451G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
CAS 24036-52-0
Formule moléculaire C8H6BrNO2
Quantité 1 g
Synonyme 6-Bromo-(2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 6-Bromo-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
Formule InChI InChI=1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
SMILES Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 6-bro-4H-1,4-benzoxazine-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 228.04
Poids de la formule 226.9582