Learn More
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| CAS | 3279-90-1 |
| Formule moléculaire | C9H8BrNO |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | C1CC(=O)NC2=CC=C(C=C12)Br |
| Nom IUPAC | 6-bro-3,4-dihydroquinoline-2(1H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.07 |
| Poids de la formule | 224.9789 |