Learn More
6-Bromo-3-cyanoindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-3-cyanoindole |
| CAS | 224434-83-7 |
| Formule moléculaire | C9H5BrN2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H5BrN2/c10-7-1-2-8-6(4-11)5-12-9(8)3-7/h1-3,5,12H |
| SMILES | O=C([C@H](C(C)C)NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)N(CCC1)[C@@H]1C(N2)=NC=C2C3=CC=C(C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6N(C([C@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)CCC6)N5)C=C4)C=C3 |
| Nom IUPAC | 6-bro-1H-indole-3-carbonate, |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.05 |