Learn More
6-Bromo-3-formylchromone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464727 5 g 5g
15454727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32053.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 52817-12-6 | C10H5BrO3 | 253.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52817-12-6
Formule moléculaire C10H5BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 253.05
Numéro MDL MFCD00191849
Clé InChI PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 614309
Nom IUPAC 6-bromo-4-oxochromene-3-carbalaldéhyde
SMILES BrC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-3-formylchromone
Point de fusion 190°C to 193°C
Quantité 5 g
Synonyme 6-bromo-3-formylchromone, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, chembl85756, 6-bromochromone-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo, 6-bromo-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-bromo-4-oxo, acmc-209l1y, 6-bromochromone-3-carbaldehyde
Poids de la formule 253.05
Pourcentage de pureté 97%