Learn More
6-Bromo-3-pyridazinamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10390453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10390453 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10630105 1 g Flacon en verre ambré 1g
10655155 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10390453 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07086CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 88497-27-2
Formule moléculaire C4H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 174.001
Numéro MDL MFCD01646092
Clé InChI FXTDHDQFLZNYKW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794779
Nom IUPAC 6-bromopyridazine-3-amine
SMILES C1=CC(=NN=C1N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-3-pyridazinamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté 97%