Learn More
6-bromo-4-méthyl-3-nitroquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400978 1 g 1g
15410978 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54769.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1185310-49-9 | Molecular Formula: C10H7BrN2O2 | Molecular Weight: 267.082 g/mol
6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-Bromo-4-méthyl-3-nitroquinoline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185310-49-9
Formule moléculaire C10H7BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 267.082
Numéro MDL MFCD12761249
Clé InChI MYJZQOHLSJFXDS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 45789224
Nom IUPAC 6-bromo-4-méthyl-3-nitroquinoléine
SMILES CC1=C2C=C(C=CC2=NC=C1[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline
Point de fusion 152°C to 155°C
Quantité 1 g
Beilstein 19927450
Poids de la formule 267.08
Pourcentage de pureté 96%