Learn More
6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30945998
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30945998 1 g
30936782 250 mg
30933980 10 g
30929492 5 g
30933013 100 g
30942997 100 mg
30932752 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30945998 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1084881g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine
CAS 28279-49-4
Formule moléculaire C6H4BrN3
Numéro MDL MFCD08706033
Quantité 1 g
SMILES C1=C(Br)C=NC2=C1[NH]C=N2
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
Pourcentage de pureté 97%