Learn More
6-Bromo-5-chloro-1H-indole-2,3-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-5-chloro-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 192799-05-6 |
| Formule moléculaire | C8 H3 Br Cl N O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H3BrClNO2/c9-4-2-6-3(1-5(4)10)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13) |
| SMILES | Clc1cc2C(=O)C(=O)Nc2cc1Br |
| Nom IUPAC | 6-bro-5-chloro-1H-indole-2,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.47 |
| Poids de la formule | 258.9036 |