Learn More
Acide 6-bromo-5-méthylpyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15443637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443637 250 mg 250mg
11392209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27221.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003043-34-2
Formule moléculaire C6H7BBrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.841
Numéro MDL MFCD08274468
Clé InChI IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc
CID PubChem 17750219
Nom IUPAC Acide (6-bromo-5-méthylpyridine-3-yl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(N=C1)Br)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.84
Pourcentage de pureté 95%