Learn More
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476936 1 g 1g
15486936 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62026.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 355423-58-4 | Molecular Formula: C8H5BrFNO2 | Molecular Weight: 246.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355423-58-4
Formule moléculaire C8H5BrFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.04
Numéro MDL MFCD20441932
Clé InChI AVHJMSMGASUDIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro, acmc-209ihm, 6-bromo-7-fluoro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one
CID PubChem 23574320
Nom IUPAC 6-bromo-7-fluoro-4H-1,4-benzoxazine-3-one
SMILES FC1=C(Br)C=C2NC(=O)COC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.03
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide