Learn More
6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzoxazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497216 1 g 1g
15407226 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62259.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1160102-28-2 | Molecular Formula: C8H7BrFNO | Molecular Weight: 232.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1160102-28-2
Formule moléculaire C8H7BrFNO
Poids moléculaire (g/mol) 232.05
Numéro MDL MFCD20441785
Clé InChI CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, acmc-2099rp
CID PubChem 56776541
Nom IUPAC 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES FC1=C(Br)C=C2NCCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 232.05
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide