Learn More
6-Bromo-7H-purine, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-7H-purine |
| CAS | 767-69-1 |
| Formule moléculaire | C5H3BrN4 |
| Numéro MDL | MFCD00022648 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | BrC1=NC=NC2=C1NC=N2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.01 |
| Pourcentage de pureté | 98% |