Learn More
6-Bromo Isatin, TRC
Code produit 30330311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330311 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330311 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6844855G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Bromoisatin
CAS 6326-79-0
Formule moléculaire C8 H4 Br N O2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2C(=O)C(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 6-bromo-1H-indole-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Poids de la formule 224.9425