Learn More
6-Bromo-N,N-dibutyl-2-naphtalénamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-N,N-dibutyl-2-naphthalenamine |
| CAS | 90133-98-5 |
| Formule moléculaire | C18H24BrN |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 6-Bromo-N,N-dibutylnaphthalen-2-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24BrN/c1-3-5-11-20(12-6-4-2)18-10-8-15-13-17(19)9-7-16(15)14-18/h7-10,13-14H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nom IUPAC | 6-bromo-N,N-dibutylnaphthalen-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.29 |
| Poids de la formule | 333.1092 |