Learn More
6-bromochroman, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10041534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10041534 1 g Flacon en verre ambré 1g
10396614 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10041534 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32810DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 3875-78-3
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.074
Numéro MDL MFCD10698725
Clé InChI KPFDABVKWKOIME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromochroman, 6-bromo-chroman, 6-bromochromane, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, 2h-1-benzopyran,6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromanyl-3,4-dihydro-2h-chromene, 2h-1-benzopyran, 6-bromo-3,4-dihydro
CID PubChem 10856814
Nom IUPAC 6-bromo-3,4-dihydro-2H-chromène
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)Br)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromochroman
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.07
Pourcentage de pureté 97%