Learn More
Acide 6-bromochromone-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15434677
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15434677 25 g 25g
15424677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15434677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32009.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51484-06-1
Formule moléculaire C10H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 269.05
Numéro MDL MFCD01242619
Clé InChI QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid
CID PubChem 688867
Nom IUPAC 6-bromo-4-oxochromène-2-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1
Specifica
Nom chimique ou matériau 6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Point de fusion 265°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 269.05
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.