Learn More
Acide 6-bromochromone-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494557 5 g 5g
15484557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31905.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 51085-91-7 | C10H5BrO4 | 269.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51085-91-7
Formule moléculaire C10H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 269.05
Numéro MDL MFCD01548933
Clé InChI IJTWNMVKNJSGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromochromone-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromochromon-3-carboxylic acid
CID PubChem 2756898
Nom IUPAC 6-bromo-4-oxochromène-3-acide carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Point de fusion 191°C to 193°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.05
Pourcentage de pureté 97%