Learn More
Acide 6-bromocoumarine-3-carboxylique97, %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438286 25 g 25g
11428286 5 g 5g
11448286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15354.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2199-87-3 | C10H5BrO4 | 269.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2199-87-3
Formule moléculaire C10H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 269.05
Numéro MDL MFCD00047640
Clé InChI XFQHPAXNKDYMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20alzr, maybridge1_000837, 6-bromo-3-carboxy-coumarin, 6-bromo-coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-bromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid,6-bromo-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-bromo-2-oxo
CID PubChem 694463
Nom IUPAC 6-bromo-2-oxochromène-3-acide carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid
Point de fusion 194°C to 196°C
Quantité 25 g
Beilstein 13960
Poids de la formule 269.05
Pourcentage de pureté 97%