Learn More
6-bromohexanénitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468583 5 g 5g
11324649 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10400.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6621-59-6 | Molecular Formula: C6H10BrN | Molecular Weight: 176.06 g/mol
La 2,6-Lutidine est utilisée comme solvant dans la synthèse organique et comme base légère à entrave stérile. Elle est également utilisée comme accélérateur de vulcanisation pour les colorants, les résines et le caoutchouc. Elle agit également comme additif alimentaire.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6621-59-6
Formule moléculaire C6H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 176.06
Numéro MDL MFCD00013834
Clé InChI PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa
CID PubChem 81093
Nom IUPAC 6-bromohexanenitrile
SMILES BrCCCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromohexanenitrile
Densité 1.328
Point d’ébullition 134°C to 135°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Indice de réfraction 1.4775
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1744172
Poids de la formule 176.06
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement