Learn More
Acide 6-bromohexanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromohexanoic Acid |
| CAS | 4224-70-8 |
| Formule moléculaire | C6H11BrO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 6-Bromocaproic Acid, ω-Bromohexanoic αcid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCBr |
| Nom IUPAC | Acide 6-bromohexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.05 |
| Poids de la formule | 193.9942 |