Learn More
6-Bromohexène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromohexene |
| CAS | 2695-47-8 |
| Formule moléculaire | C6H11Br |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl Bromide, 5-Hexenyl Bromide, 6-Bromo-1-hexene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2 |
| SMILES | BrCCCCC=C |
| Nom IUPAC | 6-brohex-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.06 |
| Poids de la formule | 162.0044 |