Learn More
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-hydrate d’acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15429045
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15429045 250 mg 250mg
15419045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35790.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 749849-14-7
Formule moléculaire C8H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.04
Numéro MDL MFCD04116918
Clé InChI FQBFPVLZLNEQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15865, buttpark 154\50-31, emcs ;6-maleimidocaproic acid nhs, 6-bromo-2-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid
CID PubChem 2757018
Nom IUPAC 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=C(Br)C=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 241.05 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%