Learn More
Acide 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15532303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15532303 5 g 5g
15522303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15532303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449910050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 944896-42-8
Formule moléculaire C8H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.04
Numéro MDL MFCD10698063
Clé InChI SDKJLYHPCBMDAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo
CID PubChem 22031912
Nom IUPAC 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CN12
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 241.04
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement