Learn More
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467397 5 g 5g
15457397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34453.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6188-23-4 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
It is used in organic syntheses and as pharmaceutical intermediates. The best results were obtained with lactams that could be introduced on the 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine. 1,2-dihydro-5-imidazo [1,2-a]pyridin-6-yl-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride monohydrate 6 was synthesized in 5 steps from 6-bromoimidazo[1,2-a] pyridine using [2- 14 C] cyanoacetamide as the source of the radiolabel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les synthèses organiques et comme intermédiaires pharmaceutiques. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des lactamines qui pourraient être introduites sur la 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine. On a synthétisé la 1,2-dihydro-5-imidazo [1,2-a]pyridine-6-yl-6-méthyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride monohydrate 6par 5 étapes de la pyridine 6-bromoimidazo[1,2-a] en utilisant la cyanoacétamide [2 -14C] comme source du radiolabel.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6188-23-4
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Numéro MDL MFCD06496200
Clé InChI FXPMFQUOGYGTAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo, buttpark 154\50-43, pubchem14736, acmc-209mx4, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
CID PubChem 2795547
Nom IUPAC 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 78°C to 80°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité slightly soluble in water.
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 98%