Learn More
Acide 6-bromoindole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450689 250 mg 250mg
15430689 1 g 1g
15440689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63799.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16732-65-3 | C9H6BrNO2 | 240.056 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16732-65-3
Formule moléculaire C9H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 240.056
Numéro MDL MFCD02664469
Clé InChI SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoindole-2-carboxylic acid, 6-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromoindole-2-carboxylicacid, zlchem 475, pubchem1664, acmc-1bqkh, intermediates-zcf02255, evoblocks eb21020, timtec-bb sbb014280
CID PubChem 4011696
Nom IUPAC Acide 6-bromo-1H-indole-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 240.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide