Learn More
6-bromoindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368646 1 g 1g
11378646 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17703.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52415-29-9
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.047
Numéro MDL MFCD00238550
Clé InChI MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
CID PubChem 676493
Nom IUPAC 6-bromo-1H-indole
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoindole
Point de fusion 91°C to 93°C
Point d’ébullition 70°C to 75°C (0.01 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 112711
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 98%