Learn More
6-bromoisatine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15395008 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15395008 5 g 5g
15305018 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15395008 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455510050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6326-79-0 | C8H4BrNO2 | 226.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6326-79-0
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Numéro MDL MFCD01631138
Clé InChI HVPQMLZLINVIHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoisatin, 6-bromoindoline-2,3-dione, 6-bromo-isatin, 1h-indole-2,3-dione, 6-bromo, 6-bromoindole-2,3-dione, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 6-bromo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 6-bromoindolin-2,3-dione, 6-bromo-2,3-indolinedione
CID PubChem 95716
SMILES BrC1=CC=C2C(NC(=O)C2=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoisatin
Point de fusion 274.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromoisatin