Learn More
6-(Bromométhyl)--chloro--(trifluorométhyl)quinoléine,4-chloro-2-(trifluorométhyl)quinoléine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10314632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10314632 10 g Flacon en verre ambré 10g
10121222 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10314632 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM07330EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 123637-51-4
Formule moléculaire C11H6BrClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 324.525
Numéro MDL MFCD00153079
Clé InChI SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736346
Nom IUPAC 6-(bromométhyl)-4-chloro-2-(trifluorométhyl)quinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl quinoline, quinoline,6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, quinoline, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem6004, acmc-1bzc1, buttpark 29\04-10, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-quinoline, 2-trifluoromethyl-4-chloro-6-bromomethyl quinoline
Poids de la formule 324.53
Pourcentage de pureté 95%