Learn More
6-Bromopicolinamide, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromopicolinamide |
| CAS | 25194-52-9 |
| Formule moléculaire | C6H5BrN2O |
| Numéro MDL | MFCD00234154 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(N)C1=NC(Br)=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.02 |
| Pourcentage de pureté | 98% |