Learn More
6-bromopipéronal, 98 %
Code produit 11498117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498117 100 g 100g
11478117 5 g -
11488117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17510.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 15930-53-7 | C8H5BrO3 | 229,03 g/mol
Le 6-bromopipérional est utilisé comme intermédiaire dans la préparation de l’agoniste sélectif du GPR30 G-1.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 6-bromopipéronale est utilisé comme intermédiaire dans la préparation de l’agoniste GPR30-sélectif G-1.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, méthanol
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15930-53-7
Formule moléculaire C8H5BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 229.03
Numéro MDL MFCD00022952
Clé InChI CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
CID PubChem 95062
SMILES BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromopiperonal
Point de fusion 127°C to 130°C
Quantité 100 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,methanol
Nom IUPAC 6-bromo-2H-1,3-benzodioxole-5-carbaldéhyde
Poids de la formule 229.03
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement