Learn More
6-Bromopurine, TRC
Code produit 30343297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343297 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6883055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromopurine
CAS 767-69-1
Formule moléculaire C5H3BrN4
Quantité 5 g
Synonyme 6-Bromo-1H-purine, 6-Bromo-9H-purine, 6-Bromopurine, NSC 45150
Formule InChI InChI=1S/C5H3BrN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Brc1ncnc2nc[nH]c12
Nom IUPAC 6-bro-7H-urine
Poids moléculaire (g/mol) 199.01
Poids de la formule 197.9541