Learn More
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15458595
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15458595 1 g 1g
15468595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15458595 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33701.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 352637-44-6
Formule moléculaire C7H3BrN4
Poids moléculaire (g/mol) 223.03
Numéro MDL MFCD00461392
Clé InChI IDYCEZBYNPADDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo-3-cyano-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile,6-bromo, 6-bromo-3-cyanopyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo, 3,5-dimethoxybenzyl 4-methoxybenzyl amine hydrobromide, 6-bromo-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile
CID PubChem 614285
Nom IUPAC 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
SMILES BrC1=CN2N=CC(C#N)=C2N=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Point de fusion 154°C to 156°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 223.03
Pourcentage de pureté 98%