Learn More
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466727 1 g 1g
15476727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33855.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 705263-10-1 | C6H4BrN3 | 198.02 g/mol
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine is a reactant in the synthesis of LDN-212854, a selective and potent inhibitor of the BMP type I receptor kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine est un réactif dans la synthèse des LDN-212854, un inhibiteur sélectif et puissant des kinases des récepteurs BMP de type I.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705263-10-1
Formule moléculaire C6H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
Numéro MDL MFCD09832894
Clé InChI VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
CID PubChem 22236701
Nom IUPAC 6-bromopyrazolo[1,5 -a]pyrimidine
SMILES BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Point de fusion 122°C to 124°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 198.02
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine