Learn More
(6-bromopyrid-2-yl)tributylstannane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10769205
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10769205 1 g Flacon en verre ambré 1g
10450754 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10769205 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08548DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 189083-81-6
Formule moléculaire C17H30BrNSn
Poids moléculaire (g/mol) 447.048
Numéro MDL MFCD11706981
Clé InChI ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl, 6-bromopyrid-2-yl tributylstannane, acmc-20ao22, 2-bromopyridin-6-yl tributylstannane, 2-bromo-6-tributylstannyl-pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine h-nmr
CID PubChem 24787029
Nom IUPAC (6-bromopyridin-2-yl)-tributylstannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (6-Bromopyrid-2-yl)tributylstannane
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 447.05
Pourcentage de pureté 95%