Learn More
6-bromopyridine-2-carbalaldéhyde, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10197052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10197052 1 g -
10052174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10197052 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07535DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 34160-40-2
Formule moléculaire C6H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 186.008
Numéro MDL MFCD02683546
Clé InChI QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
CID PubChem 2757009
Nom IUPAC 6-bromopyridine-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.01
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.