Learn More
6-bromopyridine-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11385639 1 g 1g
11395639 5 g 5g
11305649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11385639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19518.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 34160-40-2 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used in the study of a rhodium-catalyzed, reductive aldol coupling with divinyl ketones leading to syn ß-hydroxyenones. It is also used as a building block for Tris[(pyridyl)methyl]amine ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromopyridine-2-carboxaldéhyde est utilisé dans l’étude d’un couplage d’aldol réductif, catalysé par rhodium, avec des divinyles cétones conduisant à des ß-hydroxyénones syn. Il est également utilisé comme bloc de construction pour les ligands Tris[(pyridyl)méthyl]amine.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’air. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34160-40-2
Formule moléculaire C6H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 186.008
Numéro MDL MFCD02683546
Clé InChI QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
CID PubChem 2757009
Nom IUPAC 6-bromopyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Point de fusion 79°C to 83°C
Quantité 1 g
Beilstein 1524300
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 186.01
Pourcentage de pureté 97%