Learn More
6-bromopyridine-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used in the study of a rhodium-catalyzed, reductive aldol coupling with divinyl ketones leading to syn ß-hydroxyenones. It is also used as a building block for Tris[(pyridyl)methyl]amine ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 6-bromopyridine-2-carboxaldéhyde est utilisé dans l’étude d’un couplage d’aldol réductif, catalysé par rhodium, avec des divinyles cétones conduisant à des ß-hydroxyénones syn. Il est également utilisé comme bloc de construction pour les ligands Tris[(pyridyl)méthyl]amine.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’air. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 79°C to 83°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1524300 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 186.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |