Learn More
6-Bromopyridine-2-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30334462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334462 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334462 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6867605G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
CAS 34160-40-2
Formule moléculaire C6 H4 Br N O
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
SMILES Brc1cccc(C=O)n1
Nom IUPAC 6-bropyridine-2-carboddé ne
Poids moléculaire (g/mol) 186.01
Poids de la formule 184.9476