Learn More
6-Bromopyridine-3-carboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde |
| CAS | 149806-06-4 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Br N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Nicotinic Acid Impurity 5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccc(C=O)cn1 |
| Nom IUPAC | 6-bropyridine-3-carboddé] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.01 |
| Poids de la formule | 184.9476 |