Learn More
6-Bromopyridine-3-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30338095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6867635G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
CAS 149806-06-4
Formule moléculaire C6 H4 Br N O
Quantité 5 g
Synonyme Nicotinic Acid Impurity 5
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
SMILES Brc1ccc(C=O)cn1
Nom IUPAC 6-bropyridine-3-carboddé]
Poids moléculaire (g/mol) 186.01
Poids de la formule 184.9476