Learn More
6-bromoquinoléine-5-carbonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485818 250 mg 250mg
15475818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59484.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1188365-70-9 | C10H5BrN2 | 233.068 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188365-70-9
Formule moléculaire C10H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 233.068
Numéro MDL MFCD22683072
Clé InChI DTWHKRFZYKUTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-Bromo-5-cyanoquinoline
CID PubChem 70817991
Nom IUPAC 6-bromoquinoline-5-carbonitrile
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2C#N)Br)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoquinoline-5-carbonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Beilstein 20114547
Poids de la formule 233.07
Pourcentage de pureté 95%