Learn More
6-bromoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491258 5 g 5g
15401268 250 mg 250mg
15481258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55111.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5332-25-2 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
6-Bromoquinoline is used as fine chemical and pharmaceutical intermediate, used as the coupling reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-bromoquinoléine est utilisée comme intermédiaire chimique et pharmaceutique fin, comme réactif de couplage.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’acétonitrile, le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le THF.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5332-25-2
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.058
Numéro MDL MFCD00024023
Clé InChI IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline
CID PubChem 79243
Nom IUPAC 6-bromoquinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Bromoquinoline
Point de fusion 24°C
Densité 1.538
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.663
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,acetonitrile,dichloromethane,ethyl acetate and THF.
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 97%